Tlačiť
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 163.03 EUR
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 273
Teplota tavenia: 156…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051964
Číslo CAS: 18278-34-7