Tlačiť
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 150.02 EUR
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007660
Číslo CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4