Tlačiť
Cyclododecanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0848-100G OR0848-500G
APOSOR0848-100GEA 0 EUR
APOSOR0848-100G APOSOR0848-500G
Cyclododecanol 99%
Cyclododecanol
Vzorec: C₁₂H₂₄O
Teplota varu: 273 °C
Teplota tavenia: 76…79 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003717
Číslo CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III