Tlačiť
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 109.35 EUR
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Mw: 151.21 g/mol
Teplota varu: 125…126 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03840449
Číslo CAS: 1703-46-4