Tlačiť
2-Bromo-5-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-picoline
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 49.67 EUR
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-methylpyridine
2-Bromo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
Mw: 172.02
Teplota varu: 95…96 °C/12.5mmHg
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209553
Číslo CAS: 3510-66-5