Tlačiť
2-Iodobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: o-Iodobenzoic acid
OR0837-100G OR0837-25G
APOSOR0837-100GEA 31.57 EUR
APOSOR0837-100G APOSOR0837-25G
2-Iodobenzoic acid 98%
2-Iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₂
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002419
Číslo CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7