Tlačiť
3-Thiophenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
OR0832-25G OR0832-5G
APOSOR0832-25GEA 53.35 EUR
APOSOR0832-25G APOSOR0832-5G
3-Thiophenecarbonitrile 97%
3-Thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃NS
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85,56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151852
Číslo CAS: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7