Tlačiť
m-Toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-Tolunitrile, m-Methylbenzonitrile, 3-Methylbenzonitrile
OR0828-25G OR0828-1G OR0828-2.5G OR0828-5G OR0828-10G OR0828-50G
APOSOR0828-25GEA 48.54 EUR
APOSOR0828-25G APOSOR0828-1G APOSOR0828-2.5G APOSOR0828-5G APOSOR0828-10G APOSOR0828-50G
m-Toluonitrile 98%
m-Toluonitrile
Vzorec: C₈H₇N
Teplota varu: 99…101 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001808
Číslo CAS: 620-22-4