3-Bromobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0813-100G
OR0813-500G
OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA
26.55
EUR
APOSOR0813-100G
APOSOR0813-500G
APOSOR0813-1KG
3-Bromobenzaldehyde 97%
3-Bromobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅BrO Teplota varu: 233…236 °C Teplota tavenia: 18…21 °C Hustota: 1,587 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003345 Číslo CAS: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |