Tlačiť
3-Bromobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0813-100G OR0813-500G OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA 26.55 EUR
APOSOR0813-100G APOSOR0813-500G APOSOR0813-1KG
3-Bromobenzaldehyde 97%
3-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Teplota varu: 233…236 °C
Teplota tavenia: 18…21 °C
Hustota: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003345
Číslo CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9