Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
OR0800-1G OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-1GEA 24.91 EUR
APOSOR0800-1G APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₇H₁₇N₃
Mw: 143.23
Teplota varu: 112 °C/30mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701701
Číslo CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
OSN: 2735
ADR: 8 III