Tlačiť
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0785-25G OR0785-5G
APOSOR0785-25GEA 51.74 EUR
APOSOR0785-25G APOSOR0785-5G
2-Amino-4-chlorothiophenol 97%
2-Amino-4-chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₆ClNS
Teplota tavenia: 56…61 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792528
Číslo CAS: 1004-00-8
OSN: 3261
ADR: 8,III