Tlačiť
4-Nitrothioanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
OR0780-100G OR0780-25G OR0780-500G
APOSOR0780-100GEA 83.03 EUR
APOSOR0780-100G APOSOR0780-25G APOSOR0780-500G
4-Nitrothioanisole 98%
4-Nitrothioanisole
Vzorec: C₇H₇NO₂S
Teplota tavenia: 66…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010868
Číslo CAS: 701-57-5