Tlačiť
4-(Methylthio)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylmercapto)aniline
OR0773-100G OR0773-25G OR0773-5G
APOSOR0773-100GEA 245.49 EUR
APOSOR0773-100G APOSOR0773-25G APOSOR0773-5G
4-(Methylthio)aniline 97%
4-(Methylthio)aniline
Vzorec: C₇H₉NS
Teplota varu: 272…273 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007889
Číslo CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
OSN: 3334
ADR: 9,III