Tlačiť
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 121.14 EUR
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Teplota varu: 270…272 °C
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041423
Číslo CAS: 17231-94-6