Tlačiť
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3'-Dinitrodiphenyl disulphide
OR0768-10G OR0768-1G OR0768-5G
APOSOR0768-10GEA 224.23 EUR
APOSOR0768-10G APOSOR0768-1G APOSOR0768-5G
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Bis(3-nitrophenyl)disulphide
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄S₂
Teplota tavenia: 78…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007246
Číslo CAS: 537-91-7
EINECS: 208-677-6
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III