Tlačiť
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0751-100G OR0751-25G OR0751-500G
APOSOR0751-100GEA 49.74 EUR
APOSOR0751-100G APOSOR0751-25G APOSOR0751-500G
Toluene-p-sulphonic anhydride 95%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Vzorec: C₁₄H₁₄O₅S₂
Teplota tavenia: 121…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008548
Číslo CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
OSN: 2585
ADR: 8,III