Tlačiť
4-Quinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 28.24 EUR
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
4-Quinolinecarboxylic acid
4-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Mw: 173.17
Teplota tavenia: 253…257 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006782
Číslo CAS: 486-74-8