Tlačiť
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
OR0698-25G OR0698-100G OR0698-500G
APOSOR0698-25GEA 26.55 EUR
APOSOR0698-25G APOSOR0698-100G APOSOR0698-500G
(2-Bromoethoxy)benzene 98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Vzorec: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Teplota varu: 135…137 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 31…35 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000234
Číslo CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4