Tlačiť
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chlorophenyl Methyl sulphone, 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 113.12 EUR
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
4-Chlorophenyl methyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025067
Číslo CAS: 98-57-7
EINECS: 202-682-7