Tlačiť
2-(2-Naphthyl)indole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0668-1G OR0668-5G OR0668-250MG
APOSOR0668-1GEA 163.26 EUR
APOSOR0668-1G APOSOR0668-5G APOSOR0668-250MG
2-(2-Naphthyl)indole 98%
2-(2-Naphthyl)indole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
Teplota tavenia: 204…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00124144
Číslo CAS: 23746-81-8