Tlačiť
2-(Methylthio)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Methylsulphanyl)benzylamine
OR0657-1G OR0657-250MG
APOSOR0657-1GEA 265.17 EUR
APOSOR0657-1G APOSOR0657-250MG
2-(Methylthio)benzylamine
2-(Methylthio)benzylamine
Vzorec: C₈H₁₁NS
Teplota varu: 139…141 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00831039
Číslo CAS: 56004-83-2
OSN: 1760
ADR: 8 III