Tlačiť
Methyl propiolate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
OR0649-100G OR0649-5G OR0649-25G
APOSOR0649-100GEA 185.46 EUR
APOSOR0649-100G APOSOR0649-5G APOSOR0649-25G
Methyl propiolate
Methyl propiolate
Vzorec: C₄H₄O₂
Mw: 84.07
Teplota varu: 103…105 °C
Hustota: 0.945 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008572
Číslo CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
OSN: 3272
ADR: 3 II