Tlačiť
3-Tolylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 96.13 EUR
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Mw: 135.96
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040198
Číslo CAS: 17933-03-8