Tlačiť
4-Ethynyltoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
OR0642-25G OR0642-5G OR0642-100G
APOSOR0642-25GEA 106.3 EUR
APOSOR0642-25G APOSOR0642-5G APOSOR0642-100G
4-Ethynyltoluene
4-Ethynyltoluene
Vzorec: C₉H₈
Teplota varu: 168…170 °C
Teplota tavenia: 23 °C
Hustota: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008571
Číslo CAS: 766-97-2
OSN: 3295
ADR: 3,III