Tlačiť
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0637-100G OR0637-500G
APOSOR0637-100GEA 32.77 EUR
APOSOR0637-100G APOSOR0637-500G
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota tavenia: 215…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007168
Číslo CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4