Tlačiť
2-Methylindan-1-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methyl-1-indanone
OR0627-25G OR0627-5G
APOSOR0627-25GEA 473.73 EUR
APOSOR0627-25G APOSOR0627-5G
2-Methylindan-1-one
2-Methylindan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Teplota varu: 93…95 °C/4mmHg
Hustota: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192303
Číslo CAS: 17496-14-9