Tlačiť
Methyl-2-chloroisonicotinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0610-100G OR0610-25G
APOSOR0610-100GEA 85.04 EUR
APOSOR0610-100G APOSOR0610-25G
Methyl-2-chloroisonicotinate
Methyl-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 32…36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01765409
Číslo CAS: 58481-11-1