Tlačiť
6-Methoxyindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
OR0581-1G OR0581-25G OR0581-10G
APOSOR0581-1GEA 24.95 EUR
APOSOR0581-1G APOSOR0581-25G APOSOR0581-10G
6-Methoxyindole 98%
6-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 105 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 90…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022780
Číslo CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6