Tlačiť
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0564-1G OR0564-5G
APOSOR0564-1GEA 107.9 EUR
APOSOR0564-1G APOSOR0564-5G
2-Isopropyl-6-methylphenyl isothiocyanate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Teplota varu: 92 °C/3mmHg
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060370
Číslo CAS: 306935-86-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III