Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 225.83 EUR
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol
4-(Methylsulphonyl)phenol
Vzorec: C₇H₈O₃S
Teplota tavenia: 82…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047806
Číslo CAS: 14763-60-1