Tlačiť
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR0556-1G OR0556-5G OR0556-10G
APOSOR0556-1GEA 149.81 EUR
APOSOR0556-1G APOSOR0556-5G APOSOR0556-10G
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O
Mw: 220.32 g/mol
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00711879
Číslo CAS: 127222-69-9