Tlačiť
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Isobutylphenyl)propanoyl chloride
OR0555-1G OR0555-250MG OR0555-500MG
APOSOR0555-1GEA 462.25 EUR
APOSOR0555-1G APOSOR0555-250MG APOSOR0555-500MG
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
2-[4-(Isobutyl)phenyl]propionyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₇ClO
Mw: 224.73 g/mol
Teplota varu: 120 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01764800
Číslo CAS: 34715-60-1