Tlačiť
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 46.53 EUR
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Teplota tavenia: 229…236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007110
Číslo CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9