Tlačiť
1-Adamantanemethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
OR0527-100G OR0527-25G OR0527-500G
APOSOR0527-100GEA 162.05 EUR
APOSOR0527-100G APOSOR0527-25G APOSOR0527-500G
1-Adamantanemethanol 98%
1-Adamantanemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₈O
Mw: 166.26
Teplota varu: 253
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074751
Číslo CAS: 770-71-8