Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 159.02 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 175 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002231
Číslo CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5