Tlačiť
Homopiperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Diazepane, 1,4-Diazacycloheptane, Perhydro-1,4-diazepine
OR0503-100G OR0503-25G
APOSOR0503-100GEA 116.33 EUR
APOSOR0503-100G APOSOR0503-25G
Homopiperazine 97%
Homopiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Teplota varu: 168…170 °C
Teplota tavenia: 38…40 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006933
Číslo CAS: 505-66-8
EINECS: 208-016-1
OSN: 3259
ADR: 8,III