Tlačiť
2-Formylimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0497-100G OR0497-25G
APOSOR0497-100GEA 307.66 EUR
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Vzorec: C₄H₄N₂O
Teplota varu: 80 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 205…209 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003544
Číslo CAS: 10111-08-7