Tlačiť
2-Amino-3-hydroxypyridin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 28.28 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 166…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006317
Číslo CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III