Tlačiť
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol
OR0487-100G OR0487-25G
APOSOR0487-100GEA 316.84 EUR
APOSOR0487-100G APOSOR0487-25G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol
Vzorec: C₁₈H₁₉NO₃
Mw: 297.35 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00409484
Číslo CAS: 157887-82-6