Tlačiť
Ethyl diethoxyacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diethoxyacetic ethyl ester
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 44.86 EUR
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Ethyl diethoxyacetate 97%
Ethyl diethoxyacetate
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Mw: 176.21
Teplota varu: 198…200 °C
Hustota: 0.985 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009231
Číslo CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8