Tlačiť
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 239.07 EUR
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNOS
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06658970
Číslo CAS: 30216-57-0
OSN: 3261
ADR: 8,II