Tlačiť
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethoxy-2-isocyanatobenzene
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 292.02 EUR
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
2-Ethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO₂
Teplota varu: 119…121 °C/22mmHg
Hustota: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002007
Číslo CAS: 5395-71-1
OSN: 2206
ADR: 6.1,III