Tlačiť
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 66.49 EUR
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Teplota varu: 100 °C/20mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00833258
Číslo CAS: 55458-67-8
OSN: 3261
ADR: 8 II