Tlačiť
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 124.75 EUR
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 206…213 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00159636
Číslo CAS: 5744-56-9