Tlačiť
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
OR0415-25G OR0415-5G OR0415-100G
APOSOR0415-25GEA 103.09 EUR
APOSOR0415-25G APOSOR0415-5G APOSOR0415-100G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013868
Číslo CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,III