Tlačiť
5-Nitroindole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0385-100G OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA 107.9 EUR
APOSOR0385-100G APOSOR0385-25G
5-Nitroindole 98%
5-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 139…143 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005673
Číslo CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0