Tlačiť
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR0372-1G OR0372-5G OR0372-10G
APOSOR0372-1GEA 198.96 EUR
APOSOR0372-1G APOSOR0372-5G APOSOR0372-10G
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Diethyl (2,4-dichlorophenyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₄Cl₂O₄
Teplota varu: 136…139 °C/0,05mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00831103
Číslo CAS: 111544-93-5