Tlačiť
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 38.17 EUR
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Vzorec: C₄H₇NO₂
Mw: 101.11
Teplota tavenia: 229…231 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00009944
Číslo CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8