Tlačiť
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 24.95 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 262…264 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016329
Číslo CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III