Tlačiť
6-Chloropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
OR0296-100G OR0296-25G
APOSOR0296-100GEA 196.55 EUR
APOSOR0296-100G APOSOR0296-25G
6-Chloropicolinic acid 98%
6-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota tavenia: 185…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155390
Číslo CAS: 4684-94-0